Tisk…
6-Bromo-1-isopropyl-1H-indazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305136-1G OR305136-250MG
APOSOR305136-1GEA 17360 CZK
APOSOR305136-1G APOSOR305136-250MG
6-Bromo-1-isopropyl-1H-indazole 95%
6-Bromo-1-isopropyl-1H-indazole
Vzorec: C₁₀H₁₁BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25460294
CAS číslo: 1214900-44-3