Tisk…
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-6-(methoxycarbonyl)-1H-indazole
OR305115-1G OR305115-250MG
APOSOR305115-1GEA 1210 CZK
APOSOR305115-1G APOSOR305115-250MG
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate 97%
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate
Vzorec: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,068 g/mol
Bod tání: 148…153 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09749941
CAS číslo: 1000342-30-2