3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(5-Bromo-1H-indazol-3-yl)ethanone, 1-(5-Bromo-1H-indazol-3-yl)ethan-1-one, 3-Ethanoyl-5-bromo-1H-indazole
OR305110-1G
OR305110-250MG
APOSOR305110-1GEA
2480
CZK
APOSOR305110-1G
APOSOR305110-250MG
3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole 96%
3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole
Vzorec:
C₉H₇BrN₂O MW: 239,069 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07374362 CAS číslo: 886363-74-2 |