Tisk…
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-5-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indazole
OR305101-250MG OR305101-1G
APOSOR305101-250MGEA 1920 CZK
APOSOR305101-250MG APOSOR305101-1G
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
MW: 297.148 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22572308
CAS číslo: 1203662-37-6