4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR305098-100MG
OR305098-250MG
OR305098-50MG
APOSOR305098-100MGEA
2070
CZK
APOSOR305098-100MG
APOSOR305098-250MG
APOSOR305098-50MG
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
Vzorec:
C₈H₇ClN₂ Bod tání: 176…177 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13176960 CAS číslo: 16640-87-2 |