Tisk…
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde
OR305084-1G OR305084-250MG OR305084-5G
APOSOR305084-1GEA 1620 CZK
APOSOR305084-1G APOSOR305084-250MG APOSOR305084-5G
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde 95%
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,591 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781580
CAS číslo: 885521-37-9