5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR305083-1G
OR305083-250MG
APOSOR305083-1GEA
5920
CZK
APOSOR305083-1G
APOSOR305083-250MG
5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₈H₅ClN₂O MW: 180,591 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07781535 CAS číslo: 102735-84-2 |