5-(Bromomethyl)-1H-indazole, N1-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl 5-(bromomethyl)-1H-indazole-1-carboxylate, 5-(Bromomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indazole
OR305067-250MG
OR305067-500MG
APOSOR305067-250MGEA
26880
CZK
APOSOR305067-250MG
APOSOR305067-500MG
5-(Bromomethyl)-1H-indazole, N1-BOC protected
5-(Bromomethyl)-1H-indazole, N1-BOC protected
Vzorec:
C₁₃H₁₅BrN₂O₂ MW: 311.174 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13183030 CAS číslo: 209804-25-1 |