Tisk…
6-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR305047-250MG OR305047-1G
APOSOR305047-250MGEA 2070 CZK
APOSOR305047-250MG APOSOR305047-1G
6-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371542
CAS číslo: 102539-79-7