Tisk…
5-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR305046-250MG OR305046-1G
APOSOR305046-250MGEA 3380 CZK
APOSOR305046-250MG APOSOR305046-1G
5-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
5-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371536
CAS číslo: 23046-02-8