Tisk…
4-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR305045-250MG OR305045-1G
APOSOR305045-250MGEA 1370 CZK
APOSOR305045-250MG APOSOR305045-1G
4-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
4-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371550
CAS číslo: 476199-14-1