Tisk…
2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305027-1G OR305027-250MG
APOSOR305027-1GEA 30120 CZK
APOSOR305027-1G APOSOR305027-250MG
2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
2-Bromo-6-nitro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄BrN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12911562
CAS číslo: 909776-51-8