Tisk…
tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305015-1G OR305015-250MG
APOSOR305015-1GEA 11210 CZK
APOSOR305015-1G APOSOR305015-250MG
tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(4-aminobenzyl)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₇H₂₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460890
CAS číslo: 221532-96-3