Tisk…
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 6-iodo-o-toluate, 3-Iodo-2-(methoxycarbonyl)toluene
OR305011-1G OR305011-250MG OR305011-5G
APOSOR305011-1GEA 827 CZK
APOSOR305011-1G APOSOR305011-250MG APOSOR305011-5G
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate 97%
Methyl 2-iodo-6-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉IO₂
MW: 276.071 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061917
CAS číslo: 103440-55-7