Tisk…
3-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Methoxy-2-methylphenyl)boronic acid, 3-Borono-2-methylanisole, 3-Methoxy-2-methylphenylboronic acid, 2-Borono-6-methoxytoluene
OR305006-1G
APOSOR305006-1GEA 4570 CZK
APOSOR305006-1G
3-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid 95%
3-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,982 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18398348
CAS číslo: 1313617-76-3