Tisk…
4-Methoxybenzene-1,2-diol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305004-1G OR305004-250MG OR305004-100MG
APOSOR305004-1GEA 10980 CZK
APOSOR305004-1G APOSOR305004-250MG APOSOR305004-100MG
4-Methoxybenzene-1,2-diol 95%
4-Methoxybenzene-1,2-diol
Vzorec: C₇H₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18395726
CAS číslo: 3934-97-2