Tisk…
tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR305000-1G OR305000-250MG
APOSOR305000-1GEA 21730 CZK
APOSOR305000-1G APOSOR305000-250MG
tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
Vzorec: C₁₁H₁₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13182465
CAS číslo: 937372-03-7