Tisk…
Chloromaleic acid anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30483-1G OR30483-250MG
APOSOR30483-1GEA 0 CZK
APOSOR30483-1G APOSOR30483-250MG
Chloromaleic acid anhydride
Chloromaleic acid anhydride
Vzorec: C₄HClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210253
CAS číslo: 96-02-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III