Tisk…
1-Oxaspiro[4.4]nonan-3-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304440-1G OR304440-5G
APOSOR304440-1GEA 12300 CZK
APOSOR304440-1G APOSOR304440-5G
1-Oxaspiro[4.4]nonan-3-ol
1-Oxaspiro[4.4]nonan-3-ol
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30471614
CAS číslo: 1331825-49-0