Tisk…
2-Thiaspiro[3.3]heptan-6-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304427-100MG OR304427-250MG OR304427-500MG
APOSOR304427-100MGEA 17130 CZK
APOSOR304427-100MG APOSOR304427-250MG APOSOR304427-500MG
2-Thiaspiro[3.3]heptan-6-amine
2-Thiaspiro[3.3]heptan-6-amine
Vzorec: C₆H₁₁NS
MW: 129,223 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22566239
CAS číslo: 1363381-30-9