2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304423-1G
OR304423-250MG
OR304423-500MG
APOSOR304423-1GEA
44310
CZK
APOSOR304423-1G
APOSOR304423-250MG
APOSOR304423-500MG
2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
Vzorec:
C₅H₉NS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17017542 CAS číslo: 920491-09-4 |