Tisk…
Spiro[3.3]heptan-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR304421-1G OR304421-500MG
APOSOR304421-1GEA 36040 CZK
APOSOR304421-1G APOSOR304421-500MG
Spiro[3.3]heptan-2-ol
Spiro[3.3]heptan-2-ol
Vzorec: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23884142
CAS číslo: 1502422-51-6