Tisk…
Spiro[3.5]nonan-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304405-1G OR304405-5G
APOSOR304405-1GEA 12340 CZK
APOSOR304405-1G APOSOR304405-5G
Spiro[3.5]nonan-2-one
Spiro[3.5]nonan-2-one
Vzorec: C₉H₁₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20483741
CAS číslo: 29800-56-4