2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304404-250MG
OR304404-500MG
APOSOR304404-250MGEA
20070
CZK
APOSOR304404-250MG
APOSOR304404-500MG
2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Vzorec:
C₇H₁₂N₂O MW: 140.183 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23378266 CAS číslo: 1422062-20-1 |