Tisk…
5-Methylpyridazine-4-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304393-1G OR304393-250MG OR304393-500MG
APOSOR304393-1GEA 36040 CZK
APOSOR304393-1G APOSOR304393-250MG APOSOR304393-500MG
5-Methylpyridazine-4-carbonitrile
5-Methylpyridazine-4-carbonitrile
Vzorec: C₆H₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30471638
CAS číslo: 2007921-31-3