(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304392-1G
OR304392-250MG
APOSOR304392-1GEA
7110
CZK
APOSOR304392-1G
APOSOR304392-250MG
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
Vzorec:
C₆H₈N₂O MW: 124,141 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29037453 CAS číslo: 1788044-13-2 |