Tisk…
5-Chloro-4-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304390-100MG OR304390-250MG OR304390-500MG
APOSOR304390-100MGEA 17130 CZK
APOSOR304390-100MG APOSOR304390-250MG APOSOR304390-500MG
5-Chloro-4-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
5-Chloro-4-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Vzorec: C₅H₅ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28501850
CAS číslo: 104566-45-2