Tisk…
5-Chloropyridazin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304389-1G OR304389-250MG
APOSOR304389-1GEA 14120 CZK
APOSOR304389-1G APOSOR304389-250MG
5-Chloropyridazin-3-amine
5-Chloropyridazin-3-amine
Vzorec: C₄H₄ClN₃
MW: 129,548 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD19214495
CAS číslo: 1314978-36-3