Tisk…
1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304382-1G OR304382-5G
APOSOR304382-1GEA 16770 CZK
APOSOR304382-1G APOSOR304382-5G
1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19229282
CAS číslo: 1193397-42-0