Tisk…
2-(3,3-Dimethoxycyclobutyl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304371-1G OR304371-250MG OR304371-500MG
APOSOR304371-1GEA 22490 CZK
APOSOR304371-1G APOSOR304371-250MG APOSOR304371-500MG
2-(3,3-Dimethoxycyclobutyl)acetonitrile
2-(3,3-Dimethoxycyclobutyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30003025
CAS číslo: 2007916-55-2