Tisk…
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: trans-3-(Benzyloxy)cyclobutan-1-ol
OR304363-1G OR304363-250MG
APOSOR304363-1GEA 13460 CZK
APOSOR304363-1G APOSOR304363-250MG
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,228 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22397416
CAS číslo: 1383813-54-4