Tisk…
1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304362-1G OR304362-5G
APOSOR304362-1GEA 19940 CZK
APOSOR304362-1G APOSOR304362-5G
1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28098637
CAS číslo: 1584139-24-1