Tisk…
1-Methyl-3-oxocyclobutane-1-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-3-oxocyclobutanecarbonitrile
OR304361-100MG OR304361-1G
APOSOR304361-100MGEA 3970 CZK
APOSOR304361-100MG APOSOR304361-1G
1-Methyl-3-oxocyclobutane-1-carbonitrile
1-Methyl-3-oxocyclobutane-1-carbonitrile
Vzorec: C₆H₇NO
MW: 109,126 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22628145
CAS číslo: 32082-17-0