Tisk…
3-(Dimethylamino)cyclobutan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR304360-1G OR304360-250MG
APOSOR304360-1GEA 44310 CZK
APOSOR304360-1G APOSOR304360-250MG
3-(Dimethylamino)cyclobutan-1-ol
3-(Dimethylamino)cyclobutan-1-ol
Vzorec: C₆H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24530651
CAS číslo: 18126-77-7