Tisk…
3-Hydroxycyclobutane-1-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304343-1G OR304343-5G
APOSOR304343-1GEA 6750 CZK
APOSOR304343-1G APOSOR304343-5G
3-Hydroxycyclobutane-1-carbonitrile
3-Hydroxycyclobutane-1-carbonitrile
Vzorec: C₅H₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13659429
CAS číslo: 20249-17-6