Tisk…
Methyl trans-3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304341-1G OR304341-250MG
APOSOR304341-1GEA 4630 CZK
APOSOR304341-1G APOSOR304341-250MG
Methyl trans-3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Methyl trans-3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Vzorec: C₆H₉BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27987093
CAS číslo: 1523618-35-0