Tisk…
5-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304339-1G OR304339-5G
APOSOR304339-1GEA 14850 CZK
APOSOR304339-1G APOSOR304339-5G
5-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
5-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Vzorec: C₈H₆INS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00643249
CAS číslo: 90414-61-2