Tisk…
2-Chloro-1-(3-hydroxyazetidin-1-yl)ethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304336-5G
APOSOR304336-5GEA 3610 CZK
APOSOR304336-5G
2-Chloro-1-(3-hydroxyazetidin-1-yl)ethan-1-one
2-Chloro-1-(3-hydroxyazetidin-1-yl)ethan-1-one
Vzorec: C₅H₈ClNO₂
MW: 149,576 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29988233
CAS číslo: 1628263-61-5