Tisk…
3-(Propan-2-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304332-1G OR304332-5G
APOSOR304332-1GEA 23110 CZK
APOSOR304332-1G APOSOR304332-5G
3-(Propan-2-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₃NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27959490
CAS číslo: 848192-94-9