Tisk…
N-(3-Acetylphenyl)-N-methylacetamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30433-1G OR30433-500MG
APOSOR30433-1GEA 1160 CZK
APOSOR30433-1G APOSOR30433-500MG
N-(3-Acetylphenyl)-N-methylacetamide 98%
N-(3-Acetylphenyl)-N-methylacetamide
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,226 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445602
CAS číslo: 325715-13-7
EINECS: 608-756-9