Tisk…
2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2S)-
Dodavatel: Apollo Scientific
OR304321-1G OR304321-250MG OR304321-500MG
APOSOR304321-1GEA 39020 CZK
APOSOR304321-1G APOSOR304321-250MG APOSOR304321-500MG
2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2S)-
2-Azetidinecarboxylic acid, 1-methyl-, (2S)-
Vzorec: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19229294
CAS číslo: 255882-95-2