Tisk…
Pentan-3-one oxime
Dodavatel: Apollo Scientific
OR30404-250MG OR30404-1G OR30404-5G
APOSOR30404-250MGEA 6420 CZK
APOSOR30404-250MG APOSOR30404-1G APOSOR30404-5G
Pentan-3-one oxime
Pentan-3-one oxime
Vzorec: C₅H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00110982
CAS číslo: 1188-11-0