Tisk…
2-{[(4-Methoxyphenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303999-1G OR303999-500MG
APOSOR303999-1GEA 9560 CZK
APOSOR303999-1G APOSOR303999-500MG
2-{[(4-Methoxyphenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
2-{[(4-Methoxyphenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O
Bod tání: 67…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10014481
CAS číslo: 68220-83-7