2-(Benzylamino)-2-methylpropanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303996-500MG
APOSOR303996-500MGEA
6090
CZK
APOSOR303996-500MG
2-(Benzylamino)-2-methylpropanenitrile
2-(Benzylamino)-2-methylpropanenitrile
Vzorec:
C₁₁H₁₄N₂ MW: 174,242 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10014472 CAS číslo: 99840-51-4 |