Tisk…
5-Ethyl-2-methylpiperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30399-1G OR30399-5G
APOSOR30399-1GEA 3540 CZK
APOSOR30399-1G APOSOR30399-5G
5-Ethyl-2-methylpiperidine
5-Ethyl-2-methylpiperidine
Vzorec: C₈H₁₇N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023134
CAS číslo: 104-89-2