Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303944-1G
OR303944-5G
APOSOR303944-1GEA
3110
CZK
APOSOR303944-1G
APOSOR303944-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile 98%
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile
Vzorec:
C₈H₅N₃ MW: 143,145 g/mol Bod tání: 133…134 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09994633 CAS číslo: 952566-04-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |