Tisk…
tert-Butyl 4-[(2-chloro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303933-1G OR303933-500MG OR303933-5G
APOSOR303933-1GEA 7670 CZK
APOSOR303933-1G APOSOR303933-500MG APOSOR303933-5G
tert-Butyl 4-[(2-chloro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[(2-chloro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₆H₂₀ClN₃O₅
Bod tání: 175…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22375448
CAS číslo: 1383468-72-1