Tisk…
1-(2-Methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303913-500MG
APOSOR303913-500MGEA 3190 CZK
APOSOR303913-500MG
1-(2-Methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one
1-(2-Methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,227 g/mol
Bod tání: 58…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00456248
CAS číslo: 131880-76-7