Tisk…
Ethyl 7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303911-5G
APOSOR303911-5GEA 7840 CZK
APOSOR303911-5G
Ethyl 7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl 7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₂N₄O₂
MW: 220,228 g/mol
Bod tání: 192…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03069208
CAS číslo: 2627-58-9