Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)malonate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)propane-1,3-dioate
OR30383-1G
OR30383-250MG
APOSOR30383-1GEA
2610
CZK
APOSOR30383-1G
APOSOR30383-250MG
Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)malonate
Diethyl 2-(2-nitrobenzyl)malonate
Vzorec:
C₁₄H₁₇NO₆ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00110674 CAS číslo: 59803-35-9 |